2-Amino-5,6-bis(difluoromethoxy)-1,3-benzothiazole 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5,6-Bis(difluoromethoxy)benzo[d]thiazol-2-amine, 5,6-Bis(difluoromethoxy)-1,3-benzothiazol-2-amine
PC2205-1G
APOSPC2205-1GEA
259
EUR
APOSPC2205-1G
2-Amino-5,6-bis(difluoromethoxy)-1,3-benzothiazole 98%
2-Amino-5,6-bis(difluoromethoxy)-1,3-benzothiazole
Formel:
C₉H₆F₄N₂O₂S Molecular Weight: 282,215 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04972671 CAS-Nummer: 887268-01-1 |