1,1'-(1,1,2,2-Tetrafluoroethane-1,2-diyl)bis(4-fluorobenzene) 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC2215-5G
APOSPC2215-5GEA 483 EUR
APOSPC2215-5G
1,1'-(1,1,2,2-Tetrafluoroethane-1,2-diyl)bis(4-fluorobenzene) 98%
1,1'-(1,1,2,2-Tetrafluoroethane-1,2-diyl)bis(4-fluorobenzene)
Formel: C₁₄H₈F₆
Schmelzpunkt: 96…97 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01631642
CAS-Nummer: 4100-99-6