2,6-Dibrom-4-fluoranilin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC2255-100G
PC2255-25G
PC2255-500G
APOSPC2255-100GEA
42.2
EUR
APOSPC2255-100G
APOSPC2255-25G
APOSPC2255-500G
2,6-Dibrom-4-fluoranilin 98%
2,6-Dibrom-4-fluoranilin
Formel:
C₆H₄Br₂FN Schmelzpunkt: 63…66 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00041445 CAS-Nummer: 344-18-3 |