1,2-Dibrom-1-iod-1,2,2-trifluorethan 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC2274-5G
APOSPC2274-5GEA 27.7 EUR
APOSPC2274-5G
1,2-Dibrom-1-iod-1,2,2-trifluorethan 97%
1,2-Dibrom-1-iod-1,2,2-trifluorethan
Formel: C₂Br₂F₃I
Siedepunkt: 65 °C/32mmHg
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00042521
CAS-Nummer: 216394-01-3