4,4'-Dibromoctafluorbiphenyl (DBOB) 99%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 4,4-Dibromooctafluorobiphenyl

PC2279-1G PC2279-25G
APOSPC2279-1GEA 62.5 EUR
APOSPC2279-1G APOSPC2279-25G
4,4'-Dibromoctafluorbiphenyl (DBOB) 99%
4,4'-Dibromoctafluorbiphenyl (DBOB)
Formel: C₁₂Br₂F₈
Molecular Weight: 455.94 g/mol
Schmelzpunkt: 113…115 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000310
CAS-Nummer: 10386-84-2
EINECS: 233-847-1
UN: 3152
ADR: 9 II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR