1,2-Dibromtetrafluorbenzol 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC2290-25G PC2290-5G
APOSPC2290-25GEA 290 EUR
APOSPC2290-25G APOSPC2290-5G
1,2-Dibromtetrafluorbenzol 98%
1,2-Dibromtetrafluorbenzol
Formel: C₆Br₂F₄
Siedepunkt: 198 °C
Dichte: 2,238 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 98 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00039209
CAS-Nummer: 827-08-7
EINECS: 212-564-7

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR