1,3-Dibromtetrafluorbenzol 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC2300-5G
APOSPC2300-5GEA 0 EUR
APOSPC2300-5G
1,3-Dibromtetrafluorbenzol 98%
1,3-Dibromtetrafluorbenzol
Formel: C₆Br₂F₄
Siedepunkt: 200 °C
Dichte: 2,24 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 92 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00031533
CAS-Nummer: 1559-87-1
EINECS: 216-326-3

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR