2,4-Dibrom-6-(trifluormethyl)anilin 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

PC2330CM-25G
APOSPC2330CM-25GEA 0 EUR
APOSPC2330CM-25G
2,4-Dibrom-6-(trifluormethyl)anilin 97%
2,4-Dibrom-6-(trifluormethyl)anilin
Formel: C₇H₄Br₂F₃N
Siedepunkt: 58 °C/0,7mmHg
Schmelzpunkt: 40…43 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00178769
CAS-Nummer: 71757-14-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR