2,3-Dichlor-α,α,α-trifluortoluol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC2334-5G
PC2334-25G
APOSPC2334-5GEA
21.9
EUR
APOSPC2334-5G
APOSPC2334-25G
2,3-Dichlor-α,α,α-trifluortoluol 98%
2,3-Dichlor-α,α,α-trifluortoluol
Formel:
C₇H₃Cl₂F₃ Schmelzpunkt: 18…19 °C Dichte: 1,52 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 70 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00069115 CAS-Nummer: 54773-19-2 EINECS: 259-336-3 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...