trans-1,1,2,2,3,4-Hexafluorocyclobutane 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC2357-5G
PC2357-25G
APOSPC2357-5GEA
491
EUR
APOSPC2357-5G
APOSPC2357-25G
trans-1,1,2,2,3,4-Hexafluorocyclobutane 97%
trans-1,1,2,2,3,4-Hexafluorocyclobutane
Formel:
C₄H₂F₆ Molecular Weight: 164.05 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03094154 CAS-Nummer: 23012-94-4 |