1,2-Dichlor-1,2-difluorethylen (Gemisch der cis- und trans-Isomeren) 96%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC2370-100G PC2370-25G
APOSPC2370-100GEA 991 EUR
APOSPC2370-100G APOSPC2370-25G
1,2-Dichlor-1,2-difluorethylen (Gemisch der cis- und trans-Isomeren) 96%
1,2-Dichlor-1,2-difluorethylen (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Formel: C₂Cl₂F₂
Siedepunkt: 21…22 °C/760mmHg
Dichte: 1,494 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 598-88-9

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR