4-Brom-2,5-difluorbenzolsulfonylchlorid 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: 4-Brom-2,5-difluorbenzolsulfonsäurechlorid, 4-Brom-2,5-difluorbenzolsulfochlorid

PC2376-1G
APOSPC2376-1GEA 21.9 EUR
APOSPC2376-1G
4-Brom-2,5-difluorbenzolsulfonylchlorid 98%
4-Brom-2,5-difluorbenzolsulfonylchlorid
Formel: C₆H₂BrClF₂O₂S
Molecular Weight: 291,5 g/mol
Siedepunkt: 76 °C/0,01mmHg
Schmelzpunkt: 34…36 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00042181
CAS-Nummer: 207974-14-9
UN: 3261
ADR: 8,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR