1,3-Dichlor-4-fluorbenzol 99%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC2398M-25G PC2398M-100G
APOSPC2398M-25GEA 21.9 EUR
APOSPC2398M-25G APOSPC2398M-100G
1,3-Dichlor-4-fluorbenzol 99%
1,3-Dichlor-4-fluorbenzol
Formel: C₆H₃Cl₂F
Siedepunkt: 172…174 °C
Schmelzpunkt: –23 °C
Dichte: 1,409 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 37 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000580
CAS-Nummer: 1435-48-9
EINECS: 406-160-1
UN: 1993
ADR: 3,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR