2-Bromo-4-(methoxymethyl)fluorobenzene 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-Bromo-1-fluoro-4-(methoxymethyl)benzene
PC2422-1G
APOSPC2422-1GEA
104
EUR
APOSPC2422-1G
2-Bromo-4-(methoxymethyl)fluorobenzene 95+%
2-Bromo-4-(methoxymethyl)fluorobenzene
Formel:
C₈H₈BrFO Molecular Weight: 219.051 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04116324 CAS-Nummer: 887268-22-6 |