1-Bromo-3-fluoropropan-2-ol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Bromo-3-fluoro-2-hydroxypropane
PC2445-1G
APOSPC2445-1GEA 719 EUR
APOSPC2445-1G
1-Bromo-3-fluoropropan-2-ol 98%
1-Bromo-3-fluoropropan-2-ol
Formel: C₃H₆BrFO
Molecular Weight: 156,982 g/mol
Siedepunkt: 78…80 °C (30 mm Hg)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00045119
CAS-Nummer: 2107-08-6