3-Brom-2-fluortoluol 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 1-Bromo-2-fluoro-3-methylbenzene

PC2446-100G PC2446-25G PC2446-500G
APOSPC2446-100GEA 84.1 EUR
APOSPC2446-100G APOSPC2446-25G APOSPC2446-500G
3-Brom-2-fluortoluol 98%
3-Brom-2-fluortoluol
Formel: C₇H₆BrF
Molecular Weight: 189.02 g/mol
Siedepunkt: 185…186 °C/760mmHg
Dichte: 1.503 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 96 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04972694
CAS-Nummer: 59907-12-9
EINECS: 261-981-0

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR