5-Methyl-2-(trifluoromethoxy)bromobenzene 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-Bromo-4-methyl-1-(trifluoromethoxy)benzene
PC2455-1G
APOSPC2455-1GEA
186
EUR
APOSPC2455-1G
5-Methyl-2-(trifluoromethoxy)bromobenzene 95+%
5-Methyl-2-(trifluoromethoxy)bromobenzene
Formel:
C₈H₆BrF₃O Molecular Weight: 255,032 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04972699 CAS-Nummer: 887268-25-9 |