[4-(Trifluoromethyl)phenylthio]acetic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC2456-250MG
APOSPC2456-250MGEA
29
EUR
APOSPC2456-250MG
[4-(Trifluoromethyl)phenylthio]acetic acid 97%
[4-(Trifluoromethyl)phenylthio]acetic acid
Formel:
C₉H₇F₃O₂S Molecular Weight: 236,21 g/mol Schmelzpunkt: 114…118 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00236351 CAS-Nummer: 102582-93-4 |