4-Bromophenyl 1,1,2,3,3,3-hexafluoropropyl ether 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 4-Bromophenyl 2H-hexafluoroprop-1-yl ether, 1-Bromo-4-(1,1,2,3,3,3-hexafluoropropoxy)benzene

PC2464-1G
APOSPC2464-1GEA 92.8 EUR
APOSPC2464-1G
4-Bromophenyl 1,1,2,3,3,3-hexafluoropropyl ether 97%
4-Bromophenyl 1,1,2,3,3,3-hexafluoropropyl ether
Formel: C₉H₅BrF₆O
Molecular Weight: 323,03 g/mol
Siedepunkt: 85 °C (15 mm Hg)
Dichte: 1,7 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 107 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04117777
CAS-Nummer: 52328-78-6

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR