4-Brom-2,3,5,6-tetrafluorbenzonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC2466-1G
PC2466-10G
APOSPC2466-1GEA
21.9
EUR
APOSPC2466-1G
APOSPC2466-10G
4-Brom-2,3,5,6-tetrafluorbenzonitril 98%
4-Brom-2,3,5,6-tetrafluorbenzonitril
Formel:
C₇BrF₄N Molecular Weight: 253.9792 g/mol Schmelzpunkt: 77…79 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00075282 CAS-Nummer: 17823-40-4 |