3-Brom-4-(trifluormethoxy)benzylalkohol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)phenyl)methanol
PC2473-1G
PC2473-250MG
PC2473-5G
APOSPC2473-1GEA
174
EUR
APOSPC2473-1G
APOSPC2473-250MG
APOSPC2473-5G
3-Brom-4-(trifluormethoxy)benzylalkohol 98%
3-Brom-4-(trifluormethoxy)benzylalkohol
Formel:
C₈H₆BrF₃O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07777125 CAS-Nummer: 85366-65-0 |