2-Brom-5-(trifluormethyl)benzonitril 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC2479-25G PC2479-5G
APOSPC2479-25GEA 89.9 EUR
APOSPC2479-25G APOSPC2479-5G
2-Brom-5-(trifluormethyl)benzonitril 98%
2-Brom-5-(trifluormethyl)benzonitril
Formel: C₈H₃BrF₃N
Siedepunkt: 107…115 °C/10mmHg
Schmelzpunkt: 50…51 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03412187
CAS-Nummer: 1483-55-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR