2,4-Dichlor-3-nitrobenzotrifluorid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1,3-Dichloro-2-nitro-4-(trifluoromethyl)benzene, 2,4-Dichloro-3-nitrobenzotrifluoride
PC2487-5G
APOSPC2487-5GEA
495
EUR
APOSPC2487-5G
2,4-Dichlor-3-nitrobenzotrifluorid
2,4-Dichlor-3-nitrobenzotrifluorid
Formel:
C₇H₂Cl₂F₃NO₂ Molecular Weight: 260 g/mol Flammpunkt: >110 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00153114 CAS-Nummer: 203915-49-5 |