2,4-Dichlor-5-nitrobenzotrifluorid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2,4-Dichloro-5-nitrobenzotrifluoride, 1,3-Dichloro-5-nitro-4-(trifluoromethyl)benzene
PC2488-25G
APOSPC2488-25GEA 23.2 EUR
APOSPC2488-25G
2,4-Dichlor-5-nitrobenzotrifluorid 98%
2,4-Dichlor-5-nitrobenzotrifluorid
Formel: C₇H₂Cl₂F₃NO₂
Molecular Weight: 260 g/mol
Schmelzpunkt: 53…57 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007073
CAS-Nummer: 400-70-4