4,5-Dichlor-2-nitrobenzotrifluorid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC2489-100G
APOSPC2489-100GEA 278 EUR
APOSPC2489-100G
4,5-Dichlor-2-nitrobenzotrifluorid 97%
4,5-Dichlor-2-nitrobenzotrifluorid
Formel: C₇H₂Cl₂F₃NO₂
Molecular Weight: 259,9975 g/mol
Schmelzpunkt: 36…38 °C
Dichte: 1,6 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00236666
CAS-Nummer: 50594-31-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III