1,2-Dichloroctafluorcyclohexen 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC2500-1G
PC2500-5G
APOSPC2500-1GEA
21.9
EUR
APOSPC2500-1G
APOSPC2500-5G
1,2-Dichloroctafluorcyclohexen 97%
1,2-Dichloroctafluorcyclohexen
Formel:
C₆Cl₂F₈ Siedepunkt: 112…114 °C Dichte: 1,719 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00039466 CAS-Nummer: 336-19-6 EINECS: 206-408-7 UN: 2810 ADR: 6.1,II |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...