Fluoromethyl 4-methylbenzenesulphonate 97+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC250002-1G
APOSPC250002-1GEA
74.1
EUR
APOSPC250002-1G
Fluoromethyl 4-methylbenzenesulphonate 97+%
Fluoromethyl 4-methylbenzenesulphonate
Formel:
C₈H₉FO₃S Molecular Weight: 204.219 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD20482732 CAS-Nummer: 114435-86-8 UN: 3265 ADR: 8 II |