4-Fluoroisoquinoline 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
PC250003-10G
PC250003-1G
PC250003-5G
APOSPC250003-10GEA
440
EUR
APOSPC250003-10G
APOSPC250003-1G
APOSPC250003-5G
4-Fluoroisoquinoline 95+%
4-Fluoroisoquinoline
Formel:
C₉H₆FN Molecular Weight: 147.15 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06656128 CAS-Nummer: 394-67-2 |