4'-tert-Butyl-2,2,2-trifluoracetophenon 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-(4-(Tert-butyl)phenyl)-2,2,2-trifluoroethanone
PC2501-1G
APOSPC2501-1GEA
198
EUR
APOSPC2501-1G
4'-tert-Butyl-2,2,2-trifluoracetophenon 97%
4'-tert-Butyl-2,2,2-trifluoracetophenon
Formel:
C₁₂H₁₃F₃O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01319979 CAS-Nummer: 73471-97-3 |