Perfluoro(1,2-dichlorocyclobut-1-ene) 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC2518-5G PC2518-1G
APOSPC2518-5GEA 470 EUR
APOSPC2518-5G APOSPC2518-1G
Perfluoro(1,2-dichlorocyclobut-1-ene) 97%
Perfluoro(1,2-dichlorocyclobut-1-ene)
Formel: C₄Cl₂F₄
Siedepunkt: 67,1 °C (760 mm Hg)
Schmelzpunkt: –43 °C
Dichte: 1,534 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00019268
CAS-Nummer: 377-93-5
UN: 2810
ADR: 6.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR