2-(Phenylthio)-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC2524-1G
APOSPC2524-1GEA 308 EUR
APOSPC2524-1G
2-(Phenylthio)-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
2-(Phenylthio)-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel: C₁₄H₉F₃O₂S
Schmelzpunkt: 153…154 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00069137
CAS-Nummer: 52548-96-6