4,4'-Difluorbenzil 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Bis(4-fluorphenyl)ethandion
PC2534-25G PC2534-5G
APOSPC2534-25GEA 183 EUR
APOSPC2534-25G APOSPC2534-5G
4,4'-Difluorbenzil 98%
4,4'-Difluorbenzil
Formel: C₁₄H₈F₂O₂
Schmelzpunkt: 120…122 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00134541
CAS-Nummer: 579-39-5