2',6'-Dichloro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-(2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)phenyl)ethanone
PC2552E-250MG
APOSPC2552E-250MGEA
26.1
EUR
APOSPC2552E-250MG
2',6'-Dichloro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone 97%
2',6'-Dichloro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formel:
C₉H₅Cl₂F₃O Molecular Weight: 257.037 g/mol Siedepunkt: 58 °C (0.6 mm Hg) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00221015 CAS-Nummer: 175205-88-6 |