2,4-Dichlor-6-(trifluormethyl)anilin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC2553R-1G
APOSPC2553R-1GEA 21.9 EUR
APOSPC2553R-1G
2,4-Dichlor-6-(trifluormethyl)anilin 97%
2,4-Dichlor-6-(trifluormethyl)anilin
Formel: C₇H₄Cl₂F₃N
Siedepunkt: 98…100 °C
Dichte: 1,532 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00174313
CAS-Nummer: 62593-17-3