2,6-Dichlor-4-(trifluormethyl)benzonitril 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC2554E-1G
APOSPC2554E-1GEA 125 EUR
APOSPC2554E-1G
2,6-Dichlor-4-(trifluormethyl)benzonitril 97%
2,6-Dichlor-4-(trifluormethyl)benzonitril
Formel: C₈H₂Cl₂F₃N
Molecular Weight: 240,100 g/mol
Siedepunkt: 66 °C/1mmHg
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00220879
CAS-Nummer: 157021-61-9
UN: 3276
ADR: 6.1,III