2,3-Dichlor-5-(trifluormethyl)pyridin 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

PC2556D-5G
APOSPC2556D-5GEA 14.7 EUR
APOSPC2556D-5G
2,3-Dichlor-5-(trifluormethyl)pyridin 98%
2,3-Dichloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₂Cl₂F₃N
Molecular Weight: 215,99 g/mol
Siedepunkt: 79…81 °C/20mmHg
Dichte: 1,549 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 79 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00042243
CAS-Nummer: 69045-84-7
EINECS: 410-340-5
UN: 3082
ADR: 9+EHS,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR