4,8-Dichlor-2-(trifluormethyl)chinolin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC2556X-5G
APOSPC2556X-5GEA 102 EUR
APOSPC2556X-5G
4,8-Dichlor-2-(trifluormethyl)chinolin 97%
4,8-Dichloro-2-(trifluoromethyl)quinoline
Formel: C₁₀H₄Cl₂F₃N
Molecular Weight: 266,0467 g/mol
Schmelzpunkt: 60…63 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00276590
CAS-Nummer: 18706-35-9