2',3'-Difluoracetophenon 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 1-(2,3-Difluorphenyl)ethan-1-on

PC2574-100G PC2574-25G PC2574-5G
APOSPC2574-100GEA 287 EUR
APOSPC2574-100G APOSPC2574-25G APOSPC2574-5G
2',3'-Difluoracetophenon 98%
2',3'-Difluoracetophenon
Formel: C₈H₆F₂O
Siedepunkt: 85 °C/20mmHg
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00061274
CAS-Nummer: 18355-80-1

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR