2',5'-Difluoracetophenon 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 1-(2,5-Difluorphenyl)ethan-1-on

PC2576-100G PC2576-25G PC2576-5G
APOSPC2576-100GEA 94.4 EUR
APOSPC2576-100G APOSPC2576-25G APOSPC2576-5G
2',5'-Difluoracetophenon 98%
2',5'-Difluoracetophenon
Formel: C₈H₆F₂O
Siedepunkt: 190…191 °C
Dichte: 1,233 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009898
CAS-Nummer: 1979-36-8
EINECS: 217-837-4

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR