3',5'-Difluoracetophenon 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 1-(3,5-Difluorophenyl)ethan-1-one

PC2579-100G PC2579-25G PC2579-5G
APOSPC2579-100GEA 109 EUR
APOSPC2579-100G APOSPC2579-25G APOSPC2579-5G
3',5'-Difluoracetophenon 98%
3',5'-Difluoracetophenon
Formel: C₈H₆F₂O
Molecular Weight: 156.13 g/mol
Siedepunkt: 94…95 °C/13mmHg
Schmelzpunkt: 34…38 °C
Flammpunkt: 82 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00042489
CAS-Nummer: 123577-99-1

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR