2,3-Difluoranilin 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC2588-100G PC2588-25G PC2588-5G
APOSPC2588-100GEA 302 EUR
APOSPC2588-100G APOSPC2588-25G APOSPC2588-5G
2,3-Difluoranilin 98%
2,3-Difluoranilin
Formel: C₆H₅F₂N
Molecular Weight: 129.11 g/mol
Siedepunkt: 68…69 °C/12mmHg
Dichte: 1.274 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 71 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010298
CAS-Nummer: 4519-40-8
EINECS: 224-847-2
UN: 2941
ADR: 6.1 III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR