3-Chlor-2,4-difluorbenzotrifluorid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC2597-250MG
APOSPC2597-250MGEA
58.2
EUR
APOSPC2597-250MG
3-Chlor-2,4-difluorbenzotrifluorid 98%
3-Chlor-2,4-difluorbenzotrifluorid
Formel:
C₇H₂ClF₅ Molecular Weight: 216,54 g/mol Siedepunkt: 131…132 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
120770-03-8 |