2,5-Difluoranilin 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 2,5-Difluorbenzolamin

PC2600-100G
APOSPC2600-100GEA 87 EUR
APOSPC2600-100G
2,5-Difluoranilin 98%
2,5-Difluoranilin
Formel: C₆H₅F₂N
Molecular Weight: 129,11 g/mol
Siedepunkt: 171…178 °C
Schmelzpunkt: 41944 °C
Dichte: 1,288 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 68 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007651
CAS-Nummer: 367-30-6
EINECS: 206-690-1

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR