4-Methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazole-5-carboxylic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC2605-5G
APOSPC2605-5GEA 62.6 EUR
APOSPC2605-5G
4-Methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazole-5-carboxylic acid 97%
4-Methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazole-5-carboxylic acid
Formel: C₁₂H₈F₃NO₂S
Schmelzpunkt: 237…238 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00068105
CAS-Nummer: 144059-86-9