2,3-Difluorbenzamid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2,3-Difluorbenzoesäureamid
PC2615M-1G
APOSPC2615M-1GEA
26.1
EUR
APOSPC2615M-1G
2,3-Difluorbenzamid 97%
2,3-Difluorbenzamid
Formel:
C₇H₅F₂NO Molecular Weight: 157,12 g/mol Schmelzpunkt: 114…119 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00061137 CAS-Nummer: 18355-75-4 |