1,2-Difluorbenzol 99%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

PC2620-1KG PC2620-2.5KG PC2620-500G
APOSPC2620-1KGEA 306 EUR
APOSPC2620-1KG APOSPC2620-2.5KG APOSPC2620-500G
1,2-Difluorbenzol 99%
1,2-Difluorbenzol
Formel: C₆H₄F₂
Siedepunkt: 92 °C
Schmelzpunkt: –34 °C
Dichte: 1,158 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 1 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000284
CAS-Nummer: 367-11-3
EINECS: 206-680-7
UN: 1993
ADR: 3,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR