4-Fluoro-3-(methylsulphonyl)benzonitrile 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Cyano-2-fluorophenyl methyl sulphone
PC2627-5G
APOSPC2627-5GEA 495 EUR
APOSPC2627-5G
4-Fluoro-3-(methylsulphonyl)benzonitrile 97%
4-Fluoro-3-(methylsulphonyl)benzonitrile
Formel: C₈H₆FNO₂S
Molecular Weight: 199,202 g/mol
Schmelzpunkt: 128,9…130.2 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08458081
CAS-Nummer: 914636-47-8
UN: 3439
ADR: 6.1,III