trans-2-(Trifluoromethoxy)cinnamic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC2641-1G
PC2641-250MG
PC2641-5G
APOSPC2641-1GEA
0
EUR
APOSPC2641-1G
APOSPC2641-250MG
APOSPC2641-5G
trans-2-(Trifluoromethoxy)cinnamic acid
trans-2-(Trifluoromethoxy)cinnamic acid
Formel:
C₁₀H₇F₃O₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06205273 CAS-Nummer: 399579-92-1 |