1-Bromo-1,2-difluoro-1,4-pentadiene
Lieferant: Apollo Scientific
PC2649-1G
APOSPC2649-1GEA
219
EUR
APOSPC2649-1G
1-Bromo-1,2-difluoro-1,4-pentadiene
1-Bromo-1,2-difluoro-1,4-pentadiene
Formel:
C₅H₅BrF₂ Molecular Weight: 183 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06246019 CAS-Nummer: 1730-24-1 |