2-Chloro-3-nitro-6-(trifluoromethyl)pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
PC2661-1G
APOSPC2661-1GEA
0
EUR
APOSPC2661-1G
2-Chloro-3-nitro-6-(trifluoromethyl)pyridine
2-Chloro-3-nitro-6-(trifluoromethyl)pyridine
Formel:
C₆H₂ClF₃N₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09864674 CAS-Nummer: 117519-08-1 |